문서
R896977
METHYL 2-AMINO-1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H15FN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
350.355
MDL number:
기타 정보