문서
R896020
METHYL 2-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H13ClN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
352.783
MDL number:
기타 정보