문서
R895881
2-AMINO-1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H11N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
329.321
MDL number:
기타 정보