문서
R891770
((5Z)-5-{[3-(4-ETHOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
479.581
MDL number:
기타 정보