문서
R889288
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(PHENOXYMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
446.532
MDL number:
기타 정보