문서
R882658
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-{(3Z)-2-OXO-3-[4-OXO-3-(2-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H20ClN3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
534.06
MDL number:
기타 정보