문서
R875813
9-PHENYL-5-[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]-8H-THIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
428.517
MDL number:
기타 정보