문서
R874825
2-((1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3)BENZOTHIAZOL-3-YLTHIO)ETHANESULFONYL FLUORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H8FN3O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
317.385
MDL number:
기타 정보