문서
R874590
6-ME-5-PHENYL-3-((2-PYRIDINYLMETHYLENE)AMINO)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H14N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
346.414
MDL number:
기타 정보