문서
R873039
4-[(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY]-N'-((E)-{4-METHOXY-3-[(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]PHENYL}METHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H20ClFN6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
538.927
MDL number:
기타 정보