문서
R873020
N'-(4-MEO-3-((3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ME)BENZYLIDENE)2-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H15N7O6
CAS Number:
Molecular Weight:
425.364
MDL number:
기타 정보