문서
R869236
7-((4-MEO-PHENOXY)ME)-1-ME-6,7-DIHYDRO(1,3)OXAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H16N4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
344.33
MDL number:
기타 정보