문서
R867012
3-METHYL-7-PENTYL-8-((2-PHENYLETHYL)AMINO)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H25N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
355.443
MDL number:
기타 정보