문서
R864021
4-[(E)-(2-(2-CHLOROPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)METHYL]-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H14ClN3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
427.869
MDL number:
기타 정보