문서
R863912
(5E)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(2-THIENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H14FN5OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
471.538
MDL number:
기타 정보