문서
R861456
BIS(2-METHOXYETHYL) 2,6-DIMETHYL-4-[3-(2-NAPHTHYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H35N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
581.675
MDL number:
기타 정보