문서
R859168
2-CHLORO-N-((5E)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H16ClFN4O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
535.022
MDL number:
기타 정보