문서
R858447
(3E)-1H-INDOLE-2,3-DIONE 3-[(2-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE]
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H19N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
425.516
MDL number:
기타 정보