Key Documents
R857254
3-ALLYL-2-{[2-OXO-2-(2-THIENYL)ETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18N2O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
402.56
MDL number:
기타 정보