문서
R855812
2-(2,6-DIPHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H21N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
419.553
MDL number:
기타 정보