문서
R854441
ETHYL 4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-({[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H29N3O6S3
CAS Number:
Molecular Weight:
647.796
MDL number:
기타 정보