문서
R852554
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H23N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
541.652
MDL number:
기타 정보