문서
R852279
3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-2-({2-[1-(2-FLUOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-OXOETHYL}SULFANYL)THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H23F2N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
547.65
MDL number:
기타 정보