문서
R849537
ISOBUTYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H27BrN2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
599.505
MDL number:
기타 정보