문서
R845507
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H26N2O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
522.581
MDL number:
기타 정보