문서
R841218
8-((2-FURYLMETHYL)AMINO)-1,3-DIMETHYL-7-PROPYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H19N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
317.35
MDL number:
기타 정보