문서
R837474
1-(7-BENZYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)-4-PIPERIDINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H22N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
382.426
MDL number:
기타 정보