Key Documents
R835129
ETHYL 2-[3-HYDROXY-4-(4-METHYLBENZOYL)-2-OXO-5-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H28N2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
520.609
MDL number:
기타 정보