문서
R835056
ETHYL 2-[2-(2-FLUOROPHENYL)-4-HYDROXY-3-(4-METHYLBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H21FN2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
480.519
MDL number:
기타 정보