문서
R834580
5-(4-CHLOROBENZOYL)-4-HYDROXY-6-(4-METHYLPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H16ClF3N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
412.799
MDL number:
기타 정보