문서
R833940
ETHYL 2-[3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(3-PHENOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H23FN2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
558.59
MDL number:
기타 정보