문서
R833509
11-{(5Z)-5-[1-(4-METHYLBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}UNDECANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H34N2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
550.744
MDL number:
기타 정보