문서
R828599
2-BUTYL-3-METHYL-1-(4-PYRIDINYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H21N5
CAS Number:
Molecular Weight:
355.446
MDL number:
기타 정보