문서
R828033
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-2-ETHYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H25Cl2N5
CAS Number:
Molecular Weight:
478.429
MDL number:
기타 정보