문서
R825719
METHYL (2Z)-2-(1-ETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-5-[4-(2-FUROYLOXY)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE COMPOUND WITH DIMETHYLFORMAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H30N4O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
642.693
MDL number:
기타 정보