문서
R821594
2-((4-(((4-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)PH)THIO)-N-(4-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H17Cl2N3OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
462.423
MDL number:
기타 정보