문서
R812382
4-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H14N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
390.421
MDL number:
기타 정보