문서
R808202
4-(2-(2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ME-PH 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H23BrN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
527.376
MDL number:
기타 정보