문서
R807559
2-METHOXY-4-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H28N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
560.569
MDL number:
기타 정보