문서
R806161
2-METHOXY-4-(2-(3-PYRIDINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H19N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
405.414
MDL number:
기타 정보