문서
R801569
4-(2-((4-BROMOPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16Br2N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
532.192
MDL number:
기타 정보