문서
R799947
4-NITRO-N'-{(E)-[4-OXO-2-(2-PYRIDINYLSULFANYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H14N6O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
446.448
MDL number:
기타 정보