문서
R795712
5-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-3-(2-PH-ETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H15NO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
369.464
MDL number:
기타 정보