문서
R792993
N-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H25N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
355.441
MDL number:
기타 정보