문서
R790389
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21ClN4OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
481.042
MDL number:
기타 정보