문서
R789879
N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H16Cl2N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
435.316
MDL number:
기타 정보