문서
R785512
N-{2-[(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPYL)SULFANYL]PHENYL}-2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H13F7N2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
498.444
MDL number:
기타 정보