문서
R780022
2-ETHYL-3-METHYL-1-(3-TOLUIDINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H20N4
CAS Number:
Molecular Weight:
340.432
MDL number:
기타 정보