문서
R773530
4-(4-BROMOPHENYL)-N-(3-METHYLPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-AMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14Br2N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
426.175
MDL number:
기타 정보