문서
R773107
(2E)-2-(3-ALLYL-4-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-N-PHENYLHYDRAZINECARBOXIMIDIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H22N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
426.544
MDL number:
기타 정보